Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues
Code produit. 12546486
Click to view available options
Profondeur (métrique):
600 mm
750 mm
Largeur (métrique):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Grès étiré
Klinker
Mélamine blanche
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12546486
Marque: Equip Labo™ 8103
  • Paillasse sèche hauteur 90cm
  • Charge maximale 130kg
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
  • Pieds avec vérin réglable
  • Bandeau de façade en mélaminé bleu
  • Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
  • Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
  • Paillasse sèche revêtement stratifié
  • Résistante aux:
  • Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
  • Produits domestiques courants
  • Chocs et UV
  • Paillasse stratifiée
  • Inclus prête à monter
Spécification
Type de produit Paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 750 mm
Dimensions (P x L x H) 750 x 600 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Type de la partie supérieure Mélamine blanche
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 600 mm