Learn More
Baricitinib, Mikromol™
Description
Baricitinib
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Baricitinib |
| CAS | 1187594-09-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Baricitinib |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H17 N7 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| Nom IUPAC | 2-[1-éthylsulfonyl-3-[4-(7H-pyrrulo[2,3-d]pyrimid-4-yl)pyrazol-1-yl]azétidine-3-yl]acétonitrile |
| Show More |