Learn More
2-éthylhexanoate de baryum dans l’acide 2-éthylhexanoïque, Ba ≈17,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326259 5 g 5g
11336259 25 g 25g
11346259 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044847.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2457-01-4
Formule moléculaire C16H30BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 423.74
Numéro MDL MFCD00058696
Clé InChI VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Synonyme barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
CID PubChem 102821
Nom IUPAC baryum(+)2+) ; 2-hexanoate d’éthyle
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ba ≈17.5%
Forme physique Liquide visqueux