Learn More
2-éthylhexanoate de baryum dans l’acide 2-éthylhexanoïque, Ba ≈17,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 423.76 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | BA ≈17,5 % |
| Forme physique | Liquide visqueux |