Learn More
Barium 2-éthylhexanoate, 20 % w/w dans l’acide 2-éthylhexanoïque, Thermo Scientific™
Code produit 11365098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365098 50 g 50g
11355098 10 g 10g
11345098 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044021.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2457-01-4
Numéro MDL MFCD00058696
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium 2-ethylhexanoate
Odeur Weak, characteristic
Formule moléculaire C16H30BaO4
Quantité 50 g
Synonyme barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
Clé InChI VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Nom IUPAC baryum(+)2+) ; 2-hexanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 423.74
CID PubChem 102821
Poids de la formule 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p dans l’acide 2-éthylhexanoïque
Forme physique Liquide