Learn More
Acétate de baryum, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium acetate |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 to 8.5 (at 5% 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Gravité spécifique | 2.46 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 102% (Complexometry) |
| Densité | 2.4600g/mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Barium acetate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.