Learn More
Acétate de baryum, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421841 1 kg Flacon en plastique 1kg
10266610 500 g Flacon en plastique 500g
10370304 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10421841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    99.65€ / 1kg
    Économisez 19.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium acetate
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5 (at 5% 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.46
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102% (Complexometry)
Densité 2.4600g/mL
Formule linéaire (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 255.43
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.