Learn More
Acétate de baryum, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99 %, Solstice
Product Code. 15613800 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15613800 50 kg 50kg
15603800 250 g 250g
15693790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15613800 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 3230550KG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Barium acetate
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Forme physique Cristalline
Quantité 50 kg
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.46 g/cm3
Formule linéaire C6H5CH3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids de la formule 255.42
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS