Learn More
Acétate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376148 25 g 25g
11366148 5 g 5g
11356148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011126.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium acetate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.47 g/mL
Formule linéaire Ba(OOCCH3)2
Numéro UN UN1564
Beilstein 3693411
Merck Index 14,965
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids de la formule 255.43
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic