Learn More
Bromure de baryum, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15229826 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15229826 50 g 50g
15239826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15229826 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315380500
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Pour l’analyse des ultra-traces
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10553-31-8
Formule moléculaire BaBr2
Poids moléculaire (g/mol) 297.16
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide
Point de fusion 850.0°C
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire BaBr2
Merck Index 15,964
Informations sur la solubilité Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Poids de la formule 297.16
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium bromide