Learn More
Bromure de baryum, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397208 250 g 250g
11307218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016792.30
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10553-31-8
Le bromure de baryum, anhydre, est utilisé comme intermédiaire chimique et l’additif chimique des échantillons d’épiévaluation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10553-31-8
Numéro MDL MFCD00003444
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide
Point de fusion 850°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.781 g/mL
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,968
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 297.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement