Learn More
Bromure de baryum dihydraté, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium bromide dihydrate |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN1564 |
| Merck Index | 14,968 |
| Poids de la formule | 333.17 (297.15 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 3.58 |