Learn More
Bromure de baryum dihydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11346148
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11346148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011125.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-28-8
Formule moléculaire BaBr2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 333.17
Numéro MDL MFCD00149153
Clé InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,968
Informations sur la solubilité Very soluble in water, soluble in methanol
Poids de la formule 333.17 (297.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 3.58 g/mL