Learn More
Carbonate de baryum, 99,0 à 101,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium Carbonate |
| Point de fusion | 1400°C |
| Couleur | Incolore ou blanc |
| pH | 7 to 8 at 20°C |
| Quantité | 2.5 kg |
| Formule linéaire | BaCO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 7045119 |
| Nom IUPAC | Carbonate de baryum(2+) |
| Poids de la formule | 197.34g/mol |
| Afficher plus |