Learn More
Carbonate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10444511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444511 500 g Flacon en plastique 500g
10005393 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10444511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423445000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 513-77-9 | Molecular Formula: CBaO3 | Molecular Weight: 197.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 4.4300g/mL
Formule linéaire BaCO3
Merck Index 15, 965
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate
RUO– À des fins de recherche uniquement