Learn More
Carbonate de baryum, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1450°C |
| Point de fusion | 811°C |
| CAS | 513-77-9 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | CBaO3 |
| Numéro MDL | MFCD00003448 |
| Clé InChI | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.