Learn More
Carbonate de baryum, Honeywell Fluka™
Code produit 15661070 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15661070 1 kg 1kg
15681070 50 g 50g
15671070 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661070 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 117291KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Carbonate
Quantité 1 kg
Formule linéaire BaCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.34g/mol
Qualité ACS/certifié pur