Learn More
Carbonate de baryum, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15547884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15547884 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547884 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 095001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Carbonate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.34
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 4.30kg