Learn More
Chlorure de baryum, solution normalisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium chloride |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | Standardized Solution |
| Concentration | 0.1N |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 208.25 |