Learn More
Chlorure de baryum, solution normalisée 0,5N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333687 1 L 1L
11323687 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035583.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium chloride
Couleur Incolore
Note relative au nom Standardized Solution
Concentration 0.5N
Odeur Odorless
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 208.25
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride