Learn More
Concentrat de chlorure de baryum, pour solution standard 1 L, 0,05 M BaCI2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit 15645190 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15645190 6 x 1 Ea. 6 pièces
15635190 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15645190 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 380306X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pour solution standard 1 L, 0,05 M BaCl2 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-37-2 , 100-56-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Barium chloride concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N)
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire BaCl2
Poids de la formule 208.23
Conditionnement Ampoule
Densité 1.000 g/cm3