Learn More
Concentrat de chlorure de baryum, pour solution standard 1 L, 0,05 M BaCI2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7122092 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15635190
Marque: Honeywell-Fluka 380301EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
pour solution standard 1 L, 0,05 M BaCl2 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium chloride concentrate
Quantité 1 Pc.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 208.23g/mol