Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532801 1 kg Flacon en plastique 1kg
10276830 500 g Flacon en plastique 500g
10564274 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10532801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203130010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560.0°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 962.0°C
Couleur Gris-blanc
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 14.0 % to 16.0 % (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Poids de la formule 244.28
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride (BaCl2), dihydrate