Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489020 250 g 250g
11469020 1000 g 1000g
11479020 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489020 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12905.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de baryum dihydraté est surtout utilisé pour purifier la solution de saumure dans les usines de chlore caustique, comme réactif pour le test de l’ion sulfate en laboratoire chimique et comme agent nettoyant dans la production d’autres substances chimiques de baryum et d’additifs d’huile de lubrification. Il intervient dans la production de tamis moléculaires, de pigments et de revêtements en papier et fait office de précurseur dans la fabrication du zirconate de baryum dopé.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stable et hygroscopique par nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 113°C (in 2H2O)
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Densité 3.097
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,971
Informations sur la solubilité Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+) dihydraté
Poids de la formule 244.28 (208.25 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%