Learn More
Dihydrate de chlorure de baryum, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille blanche poly à large bouche
Flacon en poly naturel
Conditionnement:
1000g
100g
2.50L
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31750701 1 kg Bouteille blanche poly à large bouche 1000g
31750490 100 g Bouteille blanche poly à large bouche 100g
31750209 500 g Bouteille blanche poly à large bouche 500g
31749965 2.5 kg Flacon en poly naturel 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31750701 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCB00801000B1
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Chloride
Note relative au nom Dihydraté
Couleur Blanc
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 14,0 à 16,0 %
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS