Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Barium chloride is usually employed as a chemical reagent to precipitate soluble sulfates and also in the purification of the seawater solution. It is practiced in several applications like heat-treating baths, waste water treatment, the production of PVC stabilizers, oil lubricants, fireworks materials, hardening of steel, in the manufacture of pigments and in the manufacture of other barium salts. It is applied to prepare composites to absorb ammonia and to increase the crystallinty of polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium chloride dihydrate |
| Point de fusion | 113°C (in -2H2O) |
| Note relative au nom | dihydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 2 kg |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 3.097 g/mL |
| Numéro UN | UN1564 |
| Merck Index | 14,971 |
| Informations sur la solubilité | Very soluble in water; Soluble in methanol; Insoluble in ethanol,acetone,ethyl acetate. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Barium chloride dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium Chloride dihydrate