Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Rééducation Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Code produit 15673250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673250 500 g 500g
15633250 100 g 100g
15643250 1 kg 1kg
15653250 2.5 kg 2.50kg
15693250 5 kg 5kg
15603260 6 x 1 kg 6 pièces
15663250 4 x 5 kg 4 pièces
15683250 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15673250 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31125500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    55.42€ / 500g
    Économisez 5.58€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Dépasse les spécifications ACS standard grâce à une analyse supplémentaire des métaux à l’état de traces
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Chloride Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Numéro UN 1564
Poids de la formule 244,26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS / puriss. p.a. plus
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.