Learn More
Barium Chloride EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Code produit 12980594 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12980594 1 mL Ampoule 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12980594 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP2601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Barban
CAS 101-27-9
Quantité 1 mL
Formule moléculaire C11H9Cl2NO2
Synonyme barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
Clé InChI MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
Nom IUPAC 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 258.098
CID PubChem 7551
ChEBI CHEBI:33421
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100μg/mL
Conditionnement Ampoule