Learn More
Chlorure de baryum R2 Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12970364 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12970364 1000 mL Flacon 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12970364 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 029 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    177.02€ / 1000mL
    Économisez 12.98€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium chloride solution R2
CAS 101-27-9
Quantité 1000 mL
Notes de qualité de la pureté Référence ph EU : 1009302
Formule moléculaire C11H9Cl2NO2
Synonyme barban, barbamate, barbane, carbine, carbyne, chlorinat, carbin, karbin, neoban, carbyne herbicide
Clé InChI MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
Nom IUPAC 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophényl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 258.098
CID PubChem 7551
ChEBI CHEBI:33421
Conditionnement Flacon
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Barium chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1009302. (RP 029)