Learn More
Solution de chlorure de baryum, 20 %, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium chloride solution |
| CAS | 10361-37-2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Formule moléculaire | BaCl2 |
| Numéro MDL | MFCD00003445 |
| Synonyme | barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508 |
| Clé InChI | WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ba++] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Barium chloride solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: barium chloride