Learn More
Chlorure de baryum, ultra-sec, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11332498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332498 5 g 5g
11322498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014549.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-37-2
Formule moléculaire BaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 208.23
Numéro MDL MFCD00003445
Clé InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CID PubChem 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Nom chimique ou matériau Barium chloride
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,971
Informations sur la solubilité Soluble in water 370g/L.
Nom IUPAC dichlorure de baryum (2+)
Poids de la formule 208.25
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.9 g/mL