Learn More
Oxyde de cuivre de baryum (1-1), 99,9 % (base métallique)
Code produit 11378398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378398 10 g 10g
11388398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040444.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Préparation de poudres supraconductrices
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium copper oxide (1-1)
Forme physique Agglomérat fin
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00799047
Numéro UN UN1564
Pourcentage de pureté 99.9%