Learn More
Barium Diphenylamine-4-Sulfonate, For Redox Titration, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15644100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15644100 5 g Flacon en verre 5g
15634100 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 339165G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
for redox titration
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6211-24-1
Formule moléculaire C24H20BaN2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 633.88
Numéro MDL MFCD00007497
Clé InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
CID PubChem 80342
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium diphenylamine-4-sulfonate
Couleur Beige to White
Quantité 5 g
Formule linéaire (C12H10NO3S)2Ba
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3795146
Nom IUPAC 4-anilinobenzènesulfonate;baryum(2+)
Poids de la formule 633.88g/mol
Spectre IR Conforms to structure
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder