Learn More
Biphénylaminesulfonate de baryum, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit 15518674 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15518674 5 g Flacon en verre ambré à col large 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518674 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur B65201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Diphenylaminesulfonate
CAS 6211-24-1
Quantité 5 g
Formule moléculaire C24H20BaN2O6S2
Numéro MDL MFCD00007497
Synonyme barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
Clé InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC 4-anilinobenzènesulfonate;baryum(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 633.88
CID PubChem 80342
Poids de la formule 633.93
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large