Learn More
Hydroxyde de baryum, 8-hydraté, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15557884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15557884 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557884 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 100601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Hydroxide
Note relative au nom 8-Hydrate
CAS 12230-71-6
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire BaH18O10
Numéro MDL MFCD00149152
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
CID PubChem 17749109
Poids de la formule 315.46
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.18kg