Learn More
Hydroxyde de baryum, anhydre, 94 à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396588 50 g 50g
11306598 250 g 250g
11316598 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012195.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17194-00-2 | BaH2O2 | 171.341 g/mol
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-00-2
Formule moléculaire BaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.341
Numéro MDL MFCD00003443
Clé InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
CID PubChem 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nom IUPAC dihydroxyde baryum(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide
Point de fusion 408°C
Note relative au nom anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 94-98%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.36
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..