Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440643 2500 g 2500g
11430643 500 g 500g
11450643 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440643 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12714.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydroxyde de baryum octahydraté Alfa Aesar, 97 %, quantité :500 g, CAS :12230-71-6, point de fusion :78°C, formule moléculaire :BaH18O10, poids moléculaire :315,461, pourcentage de pureté :97%
Barium hydroxide octahydrate has been used in the centromeric heterochromatin banding technnique and to synthesize BaTiO3. The form Barium hydroxide was reported to catalyze the rate of β elimination of phosphoserine residues. It is also used as a general purpose additive for lubricants and greases, sugar fabrication, manufacturing soaps, fat saponification and chemical synthesis of other barium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de baryum octahydraté a été utilisé dans la technique de coloration de l’hétérochromatine centromérique et pour synthétiser BaTiO3. La forme d’hydroxyde de baryum catalyserait la vitesse de β ; l’élimination des résidus de phosphoserine. Il est également utilisé comme additif à usage général pour les lubrifiants et les graisses, la fabrication du sucre, les savons de fabrication, la saponification des graisses et la synthèse chimique d’autres composés du baryum.
Solubilité
Soluble dans l’eau (72 mg/ml à 20°C), le méthanol, l’éthanol (légèrement) et l’eau (56 mg/ml à 15°C). Insoluble dans l’acétone (pratiquement).
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air et de l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide octahydrate
Point de fusion 78°C
Quantité 2500 g
Formule linéaire Ba(OH)2·8H2O
Numéro UN UN3262
Merck Index 14,977
Informations sur la solubilité Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically)
Nom IUPAC dihydroxyde de baryum(2+) octahydraté
Poids de la formule 315.48 (171.36 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Densité 2.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide octahydrate