Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10404901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404901 500 g Flacon en plastique 500g
10687644 100 g Flacon en plastique 100g
10733624 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10404901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423465000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide octahydrate
Point de fusion 78.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Forme physique Flocons cristallins
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.18
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Densité 2.1800g/mL
Formule linéaire Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Informations sur la solubilité Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
Poids de la formule 315.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS