Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, + de 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10646422 1 kg Flacon en plastique 1kg
10286830 250 g Flacon en plastique 250g
10083523 5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646422 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203140010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydroxyde de baryum octahydraté, 98 % et plus, pour analyse, ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, CAS :12230-71-6, Blanc, Qualité :Analyse, point de fusion :78,0°C, formule moléculaire :H2BaO2.8H2O, poids moléculaire :315,48, pourcentage de pureté :98 % et plus
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide octahydrate
Point de fusion 78.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux, flocons cristallins ou poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Informations sur la solubilité Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
Poids de la formule 315.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.18
Densité 2.1800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Faroangivelser
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.