Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, supérieur à 98 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396479 250 g 250g
11386479 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014499.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water.Barium hydroxide octahydrate is used in the centromeric heterochromatin banding technique. It acts as a precursor to prepare barium titanate, barium sulfate, barium phosphate and barium sulfide. Further, it is used in analytical chemistry for the titration of weak acids especially organic acids. It is involved in the preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone. In addition to this, it finds application in ester hydrolysis such as dimethyl hendecanedioate and decarboxylation of amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide octahydrate
Point de fusion 78°C
Note relative au nom For ACS analysis
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage >98.0%
Densité 2.18
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC dihydroxyde de baryum(2+) octahydraté
Poids de la formule 315.48 (171.36 Anhydrous)
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide octahydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.