Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Point de fusion | 78°C |
| Couleur | Colorless |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | Ba(OH)2 · 8H2O |
| Numéro UN | UN3262 |
| Poids de la formule | 315.46g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Show More |