Learn More
Hydroxyde de baryum octahydraté, certification AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10630321 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10630321 1 kg 1kg
10620321 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10630321 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/0700/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
H2BaO2.8H2O, numéro CAS-12230-71-6, 500 g, blanc, 315,48 g/mol, 78°C, 149152, pot de poudre en plastique, 12,5, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dihydroxyde de baryum(2+) octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Point de fusion 78°C
Couleur Blanc
pH 12.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 315.48g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Baryum hydroxyde octahydraté
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.