Learn More
Octahydrate d’hydroxyde de baryum, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Code produit 15623260 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15623260 1 kg 1kg
15613260 100 g 100g
15633260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15623260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 311271KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    309.70€ / 1kg
    Économisez 31.30€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12230-71-6
Formule moléculaire BaH18O10
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Numéro MDL MFCD00149152
Clé InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
CID PubChem 17749109
Nom IUPAC baryum(2+) ; dihydroxyde ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Hydroxide Octahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire Ba(OH)2 · 8H2O
Numéro UN 3262
Poids de la formule 315,46g/mol
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide-8-hydrate