Learn More
Octahydrate d'hydroxyde de baryum, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium Hydroxide Octahydrate |
| CAS | 12230-71-6 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | BaH18O10 |
| Synonyme | Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O |
| Nom IUPAC | dihydroxybarium ;octahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.46 |
| Poids de la formule | 315.9952 |