Learn More
Octahydrate d'hydroxyde de baryum, TRC
Code produit 30332947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332947 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1290001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Hydroxide Octahydrate
CAS 12230-71-6
Quantité 1 g
Formule moléculaire BaH18O10
Synonyme Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate
Formule InChI InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
Nom IUPAC dihydroxybarium ;octahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 315.46
Poids de la formule 315.9952