Learn More
Solution d’hydroxyde de baryum, volumetrique, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N), Solstice
Code produit 15664780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664780 1 L 1L
15674780 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15664780 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 350501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    76.30€ / 1L
    Économisez 7.70€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-05-2027
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-00-2
Formule moléculaire BaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.341
Clé InChI RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
CID PubChem 6093286
ChEBI CHEBI:32592
Nom IUPAC dihydroxyde baryum(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium hydroxide solution
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule linéaire Ba(OH)2
Numéro MDL MFCD00003443
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 171,34g/mol
Qualité Volumétrique