Learn More
Hydroxyde de baryum, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium hydroxide |
| CAS | 17194-00-2 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | Ba H2 O2 |
| Synonyme | Barium Dihydroxide, Caustic Baryta |
| Formule InChI | InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| SMILES | O[Ba]O |
| Nom IUPAC | dihydroxybarium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.34 |
| Poids de la formule | 171.9107 |