Learn More
Iodure de baryum hydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10431061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431061 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208000500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium iodide hydrate
Point de fusion 740.0°C
Note relative au nom 98%
CAS 85017-89-6
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule moléculaire BaI2
Formule linéaire BaI2·xH2O
Numéro MDL MFCD00149158
Merck Index 14, 980
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Clé InChI SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Nom IUPAC barium(2+) diiodide
Poids moléculaire (g/mol) 391.14
Poids de la formule 391.14
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium iodide hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.