Learn More
Isopropoxyde de baryum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342478 25 g 25g
11352478 1 g 1g
11332478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014523.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24363-37-9 | Molecular Formula: C6H14BaO2 | Molecular Weight: 255.503 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24363-37-9
Formule moléculaire C6H14BaO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.503
Numéro MDL MFCD00050486
Clé InChI CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
CID PubChem 6101105
Nom IUPAC baryum(2+) ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium isopropoxide
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Formule linéaire Ba[OCH(CH3)2]2
Numéro UN UN3205
Poids de la formule 255.52
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.