Learn More
Nitrate de baryum, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le nitrate de baryum est utilisé dans la fabrication de verres spéciaux, sur des sites de fabrication de feux d’artifice et pour la production d’effets de flammes vertes en pyrotechnie. Il est souvent utilisé dans les applications de défense. Il s’agit d’un précurseur de l’oxyde de baryum.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les métaux, les poudres d’alliages, les matériaux combustibles, les agents réducteurs, les acides et les anhydrides acides.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Barium nitrate |
| Point de fusion | 592°C (decomposition) |
| Quantité | 2500 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 3.24 |
| Formule linéaire | Ba(NO3)2 |
| Numéro UN | UN1446 |
| Merck Index | 14,983 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 261.35 |
| Show More |